Läs mer
4-Nitrobenzo-15-crown-5, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11413337
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11413337 5 g 5g
11403337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11413337 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A16225.06
Request Bulk or Custom Format
4-Nitrobenzo-15-crown-5 är ett råmaterial som används i syntes samt en mellanprodukt i kemisk syntes och farmaceutiska mellanprodukter. Det används också för att separera katjoner, lösa upp oorganiska salter i organiska lösningsmedel för att utföra nakna anjonkemi, tjäna som fasöverföringskatalysatorer och kirala kronetrar har använts för att lösa racemiska blandningar eller separera isomerer genom kiral kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Nitrobenzo-15-crown-5 är ett råmaterial som används i syntes såväl som ett mellanprodukt i kemisk syntes och farmaceutiska mellanprodukter. Det används också för att separera katjoner, lösa upp oorganiska salter i organiska lösningsmedel för att utföra nakna anjonkemi, tjäna som fasöverföringskatalysatorer och kirala kronetrar har använts för att lösa racemiska blandningar eller separera isomerer genom kiral kromatografi.
Löslighet Det är lösligt
i opolära lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60835-69-0
Molekylformel C14H19NO7
Molekylvikt (g/mol) 313.306
MDL-nummer MFCD00060713
InChI-nyckel XIWRBQVYCZCEPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzo-15-crown-5, 4'-nitrobenzo-15-crown-5, nitrobenzo-15-crown-5, 15-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo 13.4.0 nonadeca-1 15 ,16,18-triene, 17-nitro-2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecen-2, 4-nitro-benzo-15-crown-5, xiwrbqvyczcepg-uhfffaoysa, 4'-nitrobenzo-15-crown 5-ether
PubChem CID 143747
IUPAC-namn 17-nitro-2,5,8,11,14-pentaoxabicyklo[13.4.0]nonadeka-1(15),16,18-trien
LEDER C1COCCOC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzo-15-crown-5
Smältpunkt 93°C to 95°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation It is soluble in non-polar solvents.
Formel vikt 313.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.