Läs mer
4-Nitrobenzo-18-crown-6, 99%
Produktkod. 11433187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433187 5 g 5g
11423187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16138.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53408-96-1 | C16H23NO8 | 357.359 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53408-96-1
Molekylformel C16H23NO8
Molekylvikt (g/mol) 357.359
MDL-nummer MFCD00143207
InChI-nyckel LQXOKBZWNFJJGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzo-18-crown-6, 4'-nitrobenzo-18-crown 6-ether, nitrobenzo-18-crown-6, 18-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecine, 20-nitro-2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo 16.4.0 docosa-1 18 ,19,21-triene, 4'-nitrobenzo-18-crown-6, lqxokbzwnfjjgi-uhfffaoysa, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacycloocta, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ene
PubChem CID 602198
IUPAC-namn 20-nitro-2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyklo[16.4.0]docosa-1(18),19,21-trien
LEDER C1COCCOCCOC2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzo-18-crown-6
Smältpunkt 84°C to 86°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 357.35
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.