Läs mer
4-Nitrobenzoic-2,6-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzoic-2,6-D2 Acid |
| CAS | 117868-95-8 |
| Molekylformel | C7 D2 H3 N O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzoic-2,6-d2 acid, 4-nitro- (9 CI), Benzoic-2,6-d2 acid, p-nitro- (6 CI), 4-Nitrobenzoic-2,6-d2 acid, 4-Nitrobenzoic acid-d2, p-Nitrobenzoic acid-2,6-d2, 4-Nitrobenzoic-2,6-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1cc(cc([2 H])c1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,6-dideuterio-4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.1312 |
| Formel vikt | 169.0344 g/mol |
| Visa mer |