Läs mer
4-Nitrobensoesyra, 99 %
Produktkod. 11427786
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427786 250 g 250g
11417786 1000 g 1000g
11437786 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14738.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
4-Nitrobensoesyra används som mellanprodukt för bulkläkemedel, särskilt vid tillverkning av folsyra och vid tillverkning av PABA, DABA& färgämne mellanliggande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Nitrobensoesyra används som mellanprodukt för bulkläkemedel, särskilt vid tillverkning av folsyra och vid
tillverkning av PABA, DABA& färgämne mellanliggande.
Löslighet Mycket svagt löslig i kallt
vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-23-7
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007352
InChI-nyckel OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoic acid
Smältpunkt 239 °C till 241 °C
Densitet 1.61
Kvantitet 250 g
Beilstein 973593
Merck Index 14,6589
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i kallt vatten.
Formel vikt 167.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.