Läs mer
4-nitrobensoesyra, 99+%
Produktkod. 10376480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376480 25 g Plastflaska 25g
10532911 100 g Plastflaska 100g
10755051 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10376480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128460250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 62-23-7 | C7H5NR4 | 167,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-23-7
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007352
InChI-nyckel OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoic acid
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 239,0 °C till 242,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel O2NC6H4CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09,389
Merck Index 14,6589
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: 1g/110mL alkohol – 1g/45 ml eter, 1g/12 ml metanol – 1g/20 ml aceton, 1g/150 ml kloroform, lätt löslig i bensen och koldisulfid
Formel vikt 167.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.