Läs mer
4-Nitrobenzoic acid, 99+%
Produktkod. 10532911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
Produktkod. 10532911
Brand: Thermo Scientific Acros 128461000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-23-7
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007352
InChI-nyckel OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
PubChem CID 6108
ChEBI CHEBI:262350
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoic acid
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 239.0°C to 242.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel O2NC6H4CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09,389
Merck Index 14,6589
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/110mL alcohol- 1g/45mL ether,1g/12mL methanol- 1g/20mL acetone,1g/150mL chloroform,slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Formel vikt 167.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.