missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitrobenzoic Acid-d4, TRC

Produktkod. 30484053
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484053 100 mg
30484166 25 mg
30464998 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30484053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN493552100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 171777-66-5
Molekylformel C7 D4 H N O4
Molekylvikt (g/mol) 171.14
Synonym p-Nitrobenzoic Acid-d4, NSC 7707-d4, Nitrodracylic Acid-d4, p-Carboxynitrobenzene-d4, p-Nitrobenzenecarboxylic Acid-d4, p-Nitrobenzoic Acid-d4, 4-Nitrobenzoic-d4 Acid
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzoic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoic Acid-d4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 171.047
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.