Läs mer
4-nitrobensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 17991866
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17991866 25 mg
1 options
Produktkod. 17991866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1255.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-nitrobensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrobenzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid, 4-Aminobenzoic Acid Impurity A, Benzocaine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 167,0219 g/mol