Läs mer
4-nitrobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 62-23-7 |
| Molekylformel | C7 H5 N O4 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-nitrobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.12 |
| Formel vikt | 167.0219 |