Läs mer
4-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30468827
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30468827 100 g
1 options
Produktkod. 30468827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN493550100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Molekylformel C7 H5 N O4
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Formel vikt 167.0219