Läs mer
4-nitrobenzonitril, 97 %
Produktkod. 10677092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10677092 25 g Glasflaska 25g
13448338 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128480250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
CAS: 619-72-7 | C7H4N2O2 | 148,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-72-7
Molekylformel C7H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00007279
InChI-nyckel NKJIFDNZPGLLSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-nitro, 4-cyanonitrobenzene, p-nitrobenzonitrile, p-cyanonitrobenzene, benzonitrile, p-nitro, 4-nitrobenzenecarbonitrile, 1-nitro-4-cyanobenzene, 4-nitro-benzonitrile, ccris 2328, 4-nitrobenzonitril
PubChem CID 12090
IUPAC-namn 4-nitrobensonitril
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzonitrile
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 144.0°C to 149.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4CN
Kvantitet 25 g
Beilstein 09,397
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble
Formel vikt 148.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrobenzonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.