Läs mer
4-Nitrobenzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzonitrile |
| CAS | 619-72-7 |
| Molekylformel | C7H4N2O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Benzonitrile','4-nitro- (9CI','ACI), 4-Nitrobenzonitrile (ACI), Benzonitrile','p-nitro- (7CI','8CI), 1-Cyano-4-nitrobenzene, 4-Cyano-1-nitrobenzene, 4-Cyanonitrobenzene, 4-Nitrobenzenenitrile, NSC 5383, p-Cyanonitrobenzene, p-Nitrobenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-nitrobenzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.12 |
| Formel vikt | 148.0273 |