Läs mer
4-nitrobensofenon, 99 %
Produktkod. 11494327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494327 5 g 5g
11404337 25 g 25g
11414337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20405.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1144-74-7 | C13H9NO3 | 227,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1144-74-7
Molekylformel C13H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 227.22
MDL-nummer MFCD00007354
InChI-nyckel ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzophenone, p-nitrobenzophenone, 4-nitrophenyl phenyl methanone, benzophenone, 4-nitro, methanone, 4-nitrophenyl phenyl, 4-nitrophenyl phenyl ketone, 4-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-nitrophenyl-phenyl-methanone, 4-nitro-benzophenone
PubChem CID 70839
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)-fenylmetanon
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzophenone
Smältpunkt 136 °C till 138 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1912753
Formel vikt 227.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.