Läs mer
4-Nitrobenzotrifluoride, 98%
Produktkod. 11302777
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302777 5 g 5g
11392767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15766.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-54-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-54-0
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.109
MDL-nummer MFCD00007358
InChI-nyckel XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
IUPAC-namn 1-nitro-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzotrifluoride
Smältpunkt 38°C to 42°C
Kokpunkt 81°C to 83°C (10 mmHg)
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3431
Formel vikt 191.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.