Läs mer
4-nitrobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11484224
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484224 250 g 250g
11374689 10 g 10g
11474224 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12543.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.57 SEK
    536.65 SEK / 250g
    Save 60.92 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185,56 g/mol
4-Nitrobensoylklorid används vid framställning av polysubstituerade furanonaftokinoiner. Det är också involverat i Michael addition, Henry reaktion, O-alkylering och cykloadditionsreaktioner. Vidare används det som en mellanprodukt i aktiv farmaceutisk ingrediens och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Nitrobensoylklorid används vid framställning av polysubstituerade furanonaftokinoiner. Det är också involverat i Michael addition, Henry reaktion, O-alkylering och cykloadditionsreaktioner. Vidare används det som en mellanprodukt i aktiv farmaceutisk ingrediens och färgämnen.
Löslighet Löslig i
terahydrofuran, diklormetan, kloroform och pyridin.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-04-3
Molekylformel C7H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 185.56
MDL-nummer MFCD00007345
InChI-nyckel SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
IUPAC-namn 4-nitrobensoylklorid
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoyl chloride
Smältpunkt 71 °C till 74 °C
Densitet 1.53
Kokpunkt 155 °C (15 mmHg)
Flampunkt 102 °C (215 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 473192
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,6590
Löslighetsinformation Löslig i terahydrofuran, diklormetan, kloroform och pyridin.
Formel vikt 185.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.