Läs mer
4-Nitrobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 10503701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10503701 500 g Glasflaska 500g
10337610 5 g Glasflaska 5g
10497920 100 g Glasflaska 100g
10041570 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10503701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150435000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-04-3
Molekylformel C7H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 185.56
MDL-nummer MFCD00007345
InChI-nyckel SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
IUPAC-namn 4-nitrobensoylklorid
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzoyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70°C to 74°C
Färg Gult
Kokpunkt 202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4COCl
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 394
Fieser 01,736
Merck Index 15, 6677
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
Formel vikt 185.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.