missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrobenzoyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 75°C |
| Kokpunkt | 155°C/20 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00007345 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride, 4-Nitrobenzoyl chloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?