Läs mer
4-nitrobenzoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 122-04-3 |
| Molekylformel | C7H4ClNO3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzoyl Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride, 4-Nitrobenzoic Acid Chloride, 4-Nitrobenzoyl Chloride, NSC 5381, p-Nitrobenzoic Acid Chloride, p-Nitrobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-nitrobenzoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.56 |
| Formel vikt | 184.988 |