Läs mer
4-Nitrobenzyl 1-Thio-Beta-D-galactopryranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Nitrobenzyl-1-thio beta-D-Galactopryranoside |
| CAS | 35785-19-4 |
| Molekylformel | C13 H17 N O7 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO7S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(21-9)22-6-7-1-3-8(4-2-7)14(19)20/h1-4,9-13,15-18H,5-6H2/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](SCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(4-nitrophenyl)methylsulfanyl]oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.34 |
| Formel vikt | 331.0726 |