Läs mer
4-Nitrobenzyl (4R,5S,6S)-3-[(Diphenylphosphono)oxy]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Nitrophenyl)methyl (4R,5R,6S)-3-Diphenoxyphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate |
| CAS | 90776-59-3 |
| Molekylformel | C29 H27 N2 O10 P |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[(diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-','(4-nitrophenyl)methyl ester','(4R,5R,6S)-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid','3-[(diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-','(4-nitrophenyl)methyl ester','[4R-[4α,5β,6β(R*)]]-, 4-Nitrobenzyl (4R,5R,6S)-3-[(diphenylphosphono)oxy]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, p-Nitrobenzyl (4R,5R,6S)-3-diphenylphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, p-Nitrobenzyl (4R,5S,6S)-3-(diphenoxy)phosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.1]hept-2-ene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H27N2O10P/c1-18-25-24(19(2)32)28(33)30(25)26(29(34)38-17-20-13-15-21(16-14-20)31(35)36)27(18)41-42(37,39-22-9-5-3-6-10-22)40-23-11-7-4-8-12-23/h3-16,18-19,24-25,32H,17H2,1-2H3/t18-,19-,24-,25-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])OP(=O)(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)methyl (4R,5R,6S)-3-diphenoxyphosphoryloxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.51 |
| Formel vikt | 594.1403 |