Läs mer
4-Nitrobenzyl Acetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzyl Acetoacetate |
| CAS | 61312-84-3 |
| Molekylformel | C11H11NO5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzyl Acetylacetate, p-Nitrobenzyl 3-Oxobutanoate, p-Nitrobenzyl Acetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5/c1-8(13)6-11(14)17-7-9-2-4-10(5-3-9)12(15)16/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)CC(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)methyl 3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.21 |
| Formel vikt | 237.0637 |