Läs mer
4-nitrobenzylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzyl Bromide |
| CAS | 100-11-8 |
| Molekylformel | C7H6BrNO2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, alpha-Bromo-p-nitro-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Bromomethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzyl Bromide, 4-Nitrophenylmethyl Bromide, NSC 4609, p-(Bromomethyl)nitrobenzene, p-Nitro-alpha-bromotoluene, p-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-nitrotoluene, alpha-Bromo-p-nitrotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(brommetyl)-4-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.03 |
| Formel vikt | 214.9582 |