Läs mer
4-Nitrobenzyl chloroformate, 95%
Produktkod. 10454902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10454902 5 g 5g
10710135 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10454902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4457-32-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4457-32-3
Molekylformel C8H6ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 215.59
MDL-nummer MFCD00007375
InChI-nyckel MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrobenzyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrobenzyl chlorocarbonate, p-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrocarbobenzoxychloride, 4-nitrophenyl methyl chloroformate, p-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, 4-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, chloroformic acid p-nitrobenzyl ester
PubChem CID 78205
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)metylkarbonkloridat
LEDER C1=CC(=CC=C1COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzyl chloroformate
Smältpunkt 32°C
Flampunkt 113°C
Analysprocentintervall 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO2CH2C6H4NO2
Brytningsindex 1.5520 to 1.556
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.59
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrobenzyl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.