Läs mer
4-Nitrobenzyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzyl Chloroformate |
| CAS | 4457-32-3 |
| Molekylformel | C8H6ClNO4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Chloroformic Acid p-Nitrobenzyl Ester, 4-Nitrobenzyl Chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrobenzyl Chloroformate, p-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrocarbobenzoxy Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)methyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.69 |
| Formel vikt | 214.9985 |