Läs mer
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide, 98%
Produktkod. 11409150
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409150 25 g 25g
11499140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15288.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2767-70-6 | C25H21BrNO2P | 478.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2767-70-6
Molekylformel C25H21BrNO2P
Molekylvikt (g/mol) 478.33
MDL-nummer MFCD00032108
InChI-nyckel IPJPTPFIJLFWLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, p-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, p-nitrobenzyl triphenyl-, bromide, 4-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 4-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209gym, phosphonium, 4-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide, wln: wnr d1pr&r&r &e, 4-nitrobenzyltriphenylphosphonium bromide
PubChem CID 197008
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)metyl-trifenylfosfanium;bromid
LEDER [Br-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt ∼280°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 478.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.