Läs mer
4-Nitrobenzyl2-diazoacetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobenzyl2-diazoacetoacetate |
| CAS | 82551-63-1 |
| Molekylformel | C11 H9 N3 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O5/c1-7(15)10(13-12)11(16)19-6-8-2-4-9(5-3-8)14(17)18/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)methyl 2-diazo-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.206 |
| Formel vikt | 263.054 |