Läs mer
4-nitrobensylaminhydroklorid, 94 %
Produktkod. 11450367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450367 25 g 25g
11430367 1 g 1g
11440367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21748.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18600-42-5 | C7H9ClN2O2 | 188,611 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18600-42-5
Molekylformel C7H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.611
MDL-nummer MFCD00012863
InChI-nyckel SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
PubChem CID 11252467
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 255 °C till 257 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3629994
Formel vikt 188.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.