missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrobiphenyl-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobiphenyl-D9 |
| CAS | 350818-59-6 |
| Molekylformel | C12 D9 N O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4,5,5',6,6'-d9, 4'-nitro- (9 CI), 4'-Nitro-1,1'-biphenyl-2,2',3,3',4,5,5',6,6'-d9, 4-Nitrobiphenyl-d9, 4-Nitrobiphenyl-D9, 4-Nitrobiphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H9NO2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c2[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.2608 |
| Formel vikt | 208.1198 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?