Läs mer
4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 147.0532 |