missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30479002
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479002 1 g
30471992 10 g
30465965 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4958101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13013-02-0
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Synonym 4-Nitrobutanoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Nitrobutanoate, Methyl 4-Nitrobutyrate, NSC 126459
IUPAC-namn methyl 4-nitrobutanoate
LEDER COC(=O)CCC[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitrobutyric Acid Methyl Ester
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
Formel vikt 147.0532
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.