Läs mer
4-Nitrocatechol, 97%
Produktkod. 10163560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163560 5 g Glasflaska 5g
10429440 10 g Glasflaska 10g
10258063 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10163560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128600050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3316-09-4
Molekylformel C6H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 155.11
MDL-nummer MFCD00007242
InChI-nyckel XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
PubChem CID 3505109
ChEBI CHEBI:16318
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,2-diol
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrocatechol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 173°C to 177°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 788
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formel vikt 155.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrocatechol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.