Läs mer
4-Nitrocatechol, 98+%
Produktkod. 11450063
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450063 5 g 5g
11460063 25 g 25g
11470063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12122.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
4-nitrokatekol (4ncat) är en lämplig ligand för amperometrisk bestämning av Al(III) vid miljökoncentrationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-nitrokatekol (4ncat) är en lämplig ligand
för amperometrisk bestämning av Al(III) vid miljökoncentrationer.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3316-09-4
MDL-nummer MFCD00007242
ChEBI CHEBI:16318
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrocatechol
Smältpunkt 174°C to 177°C
Molekylformel C6H5NO4
Kvantitet 5 g
Beilstein 1867508
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Formel vikt 155.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.