Läs mer
4-nitrocinnamaldehyd, övervägande trans, 98 %
Produktkod. 11410353
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410353 5 g 5g
11420353 25 g 25g
11364689 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410353 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11467.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1734-79-8 | C9H7NO3 | 177,159 g/mol
Doebner-Miller-reaktionen 4-nitrocinnamaldehyden och 2-metylanilin i koncentrerad HCl ger motsvarande 8-metyl-2-fenylkinolin (3: R = 4'-N02) direkt. Den asymmetriska alkyleringen av Friedel-Crafts-typ i vattenhaltiga medier reaktion av 4-Nitrocinnamaldehydr med N-metylindol med användning av trifluorättiksyra (TFA) salt av den PEG-PS-stödda prolylpeptiden med polyleucinbinder som katalysator. 4-Nitrocinnamaldehyd har använts vid framställning av 2,2a-[(E)-3-(4-nitrofenyl)prop-2-en-1,1-diyl]bis(3-hydroxi-5,5-dimetylcyklohex-2-en-1-on).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Doebner-Miller-reaktionen 4-nitrocinnamaldehyden och 2-metylanilin i koncentrerad HCl ger motsvarande 8-metyl-2-fenylkinolin (3: R = 4′ -N02) direkt. Den asymmetriska alkyleringen av Friedel-Crafts-typ i vattenhaltiga medier reaktion av 4-Nitrocinnamaldehydr med N-metylindol med användning av trifluorättiksyra (TFA) salt av den PEG-PS-stödda prolylpeptiden med polyleucinbinder som katalysator. 4-Nitrocinnamaldehyd har använts vid framställningen av 2, 2′ -[(E)-3-(4-nitrofenyl)prop-2-en-l,l-diyl]bis(3-hydroxi-5,5-dimetylcyklohex-2-en-1-on).
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1734-79-8
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.159
MDL-nummer MFCD00007379
InChI-nyckel ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-nitrocinnamaldehyde, 3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, p-nitrocinnamaldehyde, 2-propenal, 3-4-nitrophenyl, cinnamaldehyde, p-nitro, trans-4-nitrocinnamaldehyde, e-3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, 3-4-nitrophenyl-2-propenal, unii-48r8lam7yx, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enal
PubChem CID 5354135
IUPAC-namn (E)-3-(4-nitrofenyl)prop-2-enal
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrocinnamaldehyde
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 138°C to 142°C
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
Beilstein 1565424
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 177.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrocinnamaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.