missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrocinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrocinnamic Acid |
| CAS | 619-89-6 |
| Molekylformel | C9 H7 N O4 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.16 |
| Formel vikt | 193.0375 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?