Läs mer
4-nitrodifenylamin, 98+%
Produktkod. 11380184
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380184 1 g 1g
11390184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00728.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 836-30-6 | C12H10N2O2 | 214,22 g/mol
4-Nitrodiphenylamin, används som Hammett-indikator. Det används också som mellanprodukt vid produktion av gummiantioxidanter. Den tillverkas enbart för användning som en kemisk mellanprodukt för industriell användning och förbrukas sålunda i huvudsak helt i kemisk reduktiv alkyleringsreaktion nedströms tillverkningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Nitrodiphenylamin, används som Hammett-indikator. Det används också som mellanprodukt vid produktion av gummiantioxidanter. Den tillverkas enbart för användning som en kemisk mellanprodukt för industriell användning och förbrukas sålunda i huvudsak helt i kemisk reduktiv alkyleringsreaktion nedströms tillverkningen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 836-30-6
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00007301
InChI-nyckel XXYMSQQCBUKFHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrodiphenylamine, p-nitrodiphenylamine, benzenamine, 4-nitro-n-phenyl, diphenylamine, 4-nitro, 4-nitrodifenylamin, 4-ndpa, p-nitrophenylphenylamine, 4-nitro-n-phenyl-aniline, 4-nitrophenyl phenylamine, 4-nitrodifenylamin czech
PubChem CID 13271
IUPAC-namn 4-nitro-N-fenylanilin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrodiphenylamine
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kokpunkt 211°C (30 mmHg)
Flampunkt 190°C (374°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2051910
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 214.22
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrodiphenylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrodiphenylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.