Läs mer
4-nitrofluorbensen, TRC
Produktkod. 30484274
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30484274 25 g
1 options
Produktkod. 30484274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49383525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoronitrobenzene
CAS 350-46-9
Molekylformel C6 H4 F N O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-namn 1-fluoro-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 141.1
Formel vikt 141.0226