Läs mer
4-Nitroguaiacol, TRC
Produktkod. 30483664
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30483664 1 g
1 options
Produktkod. 30483664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4959601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroguaiacol
CAS 3251-56-7
Molekylformel C7 H7 N O4
Kvantitet 1 g
Synonym Guaiacol','4-nitro- (6CI), 2-Methoxy-4-nitrophenol, 3-Methoxy-4-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-6-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyphenol, 4-Nitroguaiacol, NSC 26149, Phenol','2-methoxy-4-nitro-
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
LEDER COc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metoxi-4-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 169.13
Formel vikt 169.0375