Läs mer
4-nitroimidazol, 97 %
Produktkod. 11429693
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429693 25 g 25g
11419693 5 g 5g
11439693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12458.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-38-6
Molekylformel C3H3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 113.08
MDL-nummer MFCD00005196
InChI-nyckel VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
IUPAC-namn 5-nitro-lH-imidazol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroimidazole
Smältpunkt ∼303°C (decomposition)
Flampunkt >200°C (392°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2815
Formel vikt 113.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.