Läs mer
4-nitroimidazol, LoGiCal
Produktkod. 30461287
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461287 10 mg
1 options
Produktkod. 30461287 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0012.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroimidazole
CAS 3034-38-6
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitroimidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H3 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Lösningstyp Snyggt
LEDER [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
IUPAC-namn 4-nitro-1H-imidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 113.07
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 113,0225 g/mol