Läs mer
4-nitroindol-3-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450369
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450369 1 g 1g
15470369 250 mg 250mg
15460369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63595.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10553-11-4 | C9H6N2O3 | 190.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10553-11-4
Molekylformel C9H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 190.16
MDL-nummer MFCD04973979
InChI-nyckel CGXVTWQTGQAMMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroindole-3-carboxaldehyde, acmc-20amck, 3-formyl-4-nitroindole, 4-nitroindole-3-carbaldehyde, 4-nitro-1h-indol-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,4-nitro
PubChem CID 11095397
IUPAC-namn 4-nitro-1H-indol-3-karbaldehyd
LEDER [O-][N+](=O)C1=C2C(NC=C2C=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 189°C to 193°C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.