Läs mer
4-Nitronaphthalen-1-amine, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitronaphthalen-1-amine |
| CAS | 776-34-1 |
| Molekylformel | C10H8N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004026 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | NC1=CC=C(C2=C1C=CC=C2)[N+]([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Procent renhet | 97% |