Läs mer
4-Nitrophenethyl alcohol, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033629
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31033629 5 g -
31033444 10 g 10g
31024755 100 g 100g
31027547 500 g -
31021512 1 kg -
31024888 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31033629 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD112045g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenethyl alcohol
CAS 100-27-6
Molekylformel C8H9NO3
MDL-nummer MFCD00010202
Kvantitet 5 g
LEDER O=[N+](C1=CC=C(C=C1)CCO)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Procent renhet 99%