Läs mer
4-Nitrofenetylalkohol, 99 %
Produktkod. 15515056 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15515056 50 g 50g
15505056 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15515056 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179610500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 100-27-6 | C8H9NR3 | 167,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-27-6
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.16
InChI-nyckel IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)etanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenethyl alcohol
Smältpunkt 56,0 °C till 57,0 °C
Kokpunkt 148,0 °C till 149,0 °C (2,0 Torr)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Linjär formel O2NC6H4CH2CH2OH
Kvantitet 50 g
Beilstein 06,II,238
Formel vikt 167.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.