Läs mer
4-Nitrofenetylbromid, TRC
Produktkod. 30482167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482167 5 g
30468211 25 g
30467378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5450905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5339-26-4
Molekylformel C8H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 230.06
Synonym 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
IUPAC-namn 1-(2-bromoetyl)-4-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenethyl Bromide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Formel vikt 228.9738