Läs mer
4-nitrofentylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 17949174
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17949174 1 g
1 options
Produktkod. 17949174 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4969951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride
CAS 29968-78-3
Molekylformel C8H10N2O2 . HCl
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, 4-Nitrobenzeneethanamine Monohydrochloride, 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride, p-Nitrophenethylamine Hydrochloride, beta-(p-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H
LEDER Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)etanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 202.64
Formel vikt 202.0509