missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitrophenol-1,2,6-13C3, TRC

Produktkod. 30136676
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136676 50 mg
30009150 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49694850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93628-02-5
Molekylformel 13C6H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 147.08
Synonym Phenol-1,2,6-13C3, 4-nitro- (9CI), 4-Nitrophenol-1,2,6-13C3, p-Nitrophenol-13C3
IUPAC-namn 4-(dihydroxyamino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
LEDER ON(O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol (13C6)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 147.0627
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.