Läs mer
4-nitrofenol-15N, TRC
Produktkod. 30483552
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30483552 10 mg
1 options
Produktkod. 30483552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49694710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol-15N
CAS 103427-15-2
Molekylformel C6H515NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym p-Nitrophenol-15N, 1-Hydroxy-4-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxynitrobenzene-15N, NSC 1317-15N, Niphen-15N, p-Hydroxynitrobenzene-15N, p-Nitrophenol-15N
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i7+1
LEDER Oc1ccc(cc1)[15N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-[oxido(oxo)azaniumyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 140.1
Formel vikt 140.024