missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 93951-79-2 |
| Molekylformel | C6 2H4 H N O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.13 |
| Formel vikt | 143.0521 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?