Läs mer
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Solstice
Produktkod. 15686940 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15686940 25 g Glass bottle 25g
15676940 100 g Glass bottle 100g
15696940 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15686940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7356025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007331
InChI-nyckel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-namn 4-nitrophenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
Smältpunkt 116°C
Kokpunkt 279°C
Linjär formel O2NC6H4OH
UN-nummer UN1663
Beilstein 1281877
Löslighetsinformation 14.8g/L at 25°C
Formel vikt 139.11g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Förpackning Glass bottle
Ångtryck 0.6mmHg (120°C)
Densitet 1.479g/cm3
Färg Yellow
pH 4.4
Kvantitet 25 g
Fysisk form Crystalline