Läs mer
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Solstice
Produktkod. 15696940 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15696940 500 g Glass bottle 500g
15686940 25 g Glass bottle 25g
15676940 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15696940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 73560500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007331
InChI-nyckel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-namn 4-nitrophenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
Smältpunkt 116°C
Kokpunkt 279°C
Linjär formel O2NC6H4OH
UN-nummer UN1663
Beilstein 1281877
Löslighetsinformation 14.8g/L at 25°C
Formel vikt 139.11g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Förpackning Glass bottle
Ångtryck 0.6mmHg (120°C)
Densitet 1.479g/cm3
Färg Yellow
pH 4.4
Kvantitet 500 g
Fysisk form Crystalline